Een selectie van 36 balansen van hoog niveau die een hoge nauwkeurigheid en herhaalbaarheid bieden, gecombineerd met eenvoudige, intuïtieve bediening en een groot touchscreen voor toepassingen in laboratoria, industriële en educatieve omgevingen.
- Zeer nauwkeurige resultaten (high-end weegtechnologie)
- Snelle stabilisatietijden
- Gemakkelijk schoon te maken en hoge chemische bestendigheid
- Bedieningspaneel met hoge resolutie, touchscreen-functionaliteit en acht taalopties
- Overbelastingsbeveiliging:
- Toekomstbestendige USB type C-interface
- Underbench wegen
- Gegevensoverdracht als pc-spreadsheet, pc-tekst en Ascii-protocollen
- Zes ingebouwde toepassingen met GLP/GMP-conforme gegevensuitvoer: wegen en doseren, tellen, percentagewegen, dichtheidsbepaling, massa-eenheidconversie en dieren wegen
Deze hoogwaardige balansen hebben een behuizing van polybutyleentereftalaat (PBT), die een uitstekende chemische bestendigheid heeft. De bedieningsunit is gemaakt van glas en heeft een intuïtieve bediening en een groot touchscreen. De weegpan is van roestvrij staal. Alle Precision-modellen (PBA) hebben een rond glazen windscherm met gemakkelijke toegang tot de weegpan. Dit windscherm is speciaal gecoat om weegfouten van elektrostatisch geladen monsters te minimaliseren. Precisiemodellen met een afleesbaarheid van 10, 100 of 1000 mg hebben geen windschermen.
Modellen met interne 'One-Touch-Calibration' worden aangeduid met I in de modelnaam.
FC-modellen worden geleverd met een fabriekskalibratiecertificaat.
Certificaten: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012, IEC 60664-1.