6-Hydrazinonicotinonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Hydrazinylnicotinonitrile
OR110312-1G OR110312-250MG
APOSOR110312-1GEA 127 EUR
APOSOR110312-1G APOSOR110312-250MG
6-Hydrazinonicotinonitrile
6-Hydrazinonicotinonitrile
Formule: C₆H₆N₄
MW: 134,139 g/mol
Smeltpunt: 181…183 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD09040676
CAS-nummer: 104408-24-4