5-Bromo-2,4-dichlorobenzoic acid

Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing

OR110485-1G
APOSOR110485-1GEA 123 EUR
APOSOR110485-1G
5-Bromo-2,4-dichlorobenzoic acid
5-Bromo-2,4-dichlorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrCl₂O₂
MW: 269,908 g/mol
Smeltpunt: 181…184 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD09910550
CAS-nummer: 791137-20-7

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR