5-[(Acetyloxy)methyl]-4-ethyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
OR110644-1G
APOSOR110644-1GEA 326 EUR
APOSOR110644-1G
5-[(Acetyloxy)methyl]-4-ethyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
5-[(Acetyloxy)methyl]-4-ethyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₅NO₄
MW: 225,241 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD18804159
CAS-nummer: 1427460-46-5