3-(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)propanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
OR110858-1G
APOSOR110858-1GEA 118 EUR
APOSOR110858-1G
3-(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)propanoic acid
3-(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)propanoic acid
Formule: C₇H₁₃NO₄S
MW: 207,247 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD03787455
CAS-nummer: 849928-19-4