4-Chloro-2-(1H-imidazol-1-yl)pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
OR110904-1G OR110904-250MG
APOSOR110904-1GEA 466 EUR
APOSOR110904-1G APOSOR110904-250MG
4-Chloro-2-(1H-imidazol-1-yl)pyrimidine
4-Chloro-2-(1H-imidazol-1-yl)pyrimidine
Formule: C₇H₅ClN₄
MW: 180,594 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD09831925
CAS-nummer: 114834-04-7