Ethyl 3-morpholin-4-ylquinoxaline-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
OR110928-1G
APOSOR110928-1GEA 280 EUR
APOSOR110928-1G
Ethyl 3-morpholin-4-ylquinoxaline-2-carboxylate
Ethyl 3-morpholin-4-ylquinoxaline-2-carboxylate
Formule: C₁₅H₁₇N₃O₃
MW: 287,314 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD27995620
CAS-nummer: 108222-18-0