Thieno[2,3-b]pyridine-2-carbonitrile

Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing

OR110965-1G
APOSOR110965-1GEA 29.2 EUR
APOSOR110965-1G
Thieno[2,3-b]pyridine-2-carbonitrile
Thieno[2,3-b]pyridine-2-carbonitrile
Formule: C₈H₄N₂S
MW: 160,196 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD28103332
CAS-nummer: 1824274-54-5

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR