4-(2,5-Dimethyl-4-nitro-pyrazol-3-yl)morpholine
Leverancier: Apollo Scientific
OR111099-1G
APOSOR111099-1GEA 234 EUR
APOSOR111099-1G
4-(2,5-Dimethyl-4-nitro-pyrazol-3-yl)morpholine
4-(2,5-Dimethyl-4-nitro-pyrazol-3-yl)morpholine
Formule: C₉H₁₄N₄O₃
MW: 226,232 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00121959
CAS-nummer: 312311-18-5