Ethyl 3-bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
OR111201-1G OR111201-5G
APOSOR111201-1GEA 14.7 EUR
APOSOR111201-1G APOSOR111201-5G
Ethyl 3-bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzoate
Ethyl 3-bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzoate
Formule: C₉H₈BrNO₅
MW: 290,068 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD22383758
CAS-nummer: 141778-85-0