Diethyl 4-bromophenylmalonate
Leverancier: Apollo Scientific
OR111375-1G OR111375-5G
APOSOR111375-1GEA 0 EUR
APOSOR111375-1G APOSOR111375-5G
Diethyl 4-bromophenylmalonate
Diethyl 4-bromophenylmalonate
Formule: C₁₃H₁₅BrO₄
MW: 315,16 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD06205062
CAS-nummer: 93139-85-6