2-(Chloromethyl)-6-methoxy-1,3-benzoxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR111389-250MGEA 0 EUR
APOSOR111389-250MG
2-(Chloromethyl)-6-methoxy-1,3-benzoxazole
2-(Chloromethyl)-6-methoxy-1,3-benzoxazole
Formule: C₉H₈ClNO₂
MW: 197,618 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD10696616
CAS-nummer: 944897-67-0