3-Bromo-2,4-dichlorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
OR11909-100MG
APOSOR11909-100MGEA 14.7 EUR
APOSOR11909-100MG
3-Bromo-2,4-dichlorobenzoic acid
3-Bromo-2,4-dichlorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrCl₂O₂
MW: 269,908 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD09800918
CAS-nummer: 951884-96-1