4-Bromo-1-butyl-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
OR11984-1G OR11984-5G
APOSOR11984-1GEA 0 EUR
APOSOR11984-1G APOSOR11984-5G
4-Bromo-1-butyl-1H-pyrazole
4-Bromo-1-butyl-1H-pyrazole
Formule: C₇H₁₁BrN₂
MW: 203,08 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD09801022
CAS-nummer: 957062-61-2