2-(piperidin-4-yloxy)pyrimidine dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR12808-1GEA 0 EUR
APOSOR12808-1G APOSOR12808-5G
2-(piperidin-4-yloxy)pyrimidine dihydrochloride
2-(piperidin-4-yloxy)pyrimidine dihydrochloride
Formule: C₉H₁₃N₃O·2ClH
MW: 252,141 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD03840123
CAS-nummer: 950649-19-1