2-(Pyridin-3-yl)piperazine trihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(Piperazin-2-yl)pyridine trihydrochloride
OR12885-100MG
APOSOR12885-100MGEA 0 EUR
APOSOR12885-100MG
2-(Pyridin-3-yl)piperazine trihydrochloride
2-(Pyridin-3-yl)piperazine trihydrochloride
Formule: C₉H₁₃N₃·3ClH
MW: 272,602 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD09702426
CAS-nummer: 1171887-03-8