2-(Thien-2-yl)pyrimidine-5-carboxaldehyde 97%

Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing

APOSOR14935-250MGEA 23.4 EUR
APOSOR14935-250MG
2-(Thien-2-yl)pyrimidine-5-carboxaldehyde 97%
2-(Thien-2-yl)pyrimidine-5-carboxaldehyde
Formule: C₉H₆N₂OS
MW: 190,222 g/mol
Smeltpunt: 183…184 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD09817553
CAS-nummer: 921939-12-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR