3-Chloro-5,6-dihydrobenzo[h]cinnoline

Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing

OR14955-100MG OR14955-250MG
APOSOR14955-100MGEA 0 EUR
APOSOR14955-100MG APOSOR14955-250MG
3-Chloro-5,6-dihydrobenzo[h]cinnoline
3-Chloro-5,6-dihydrobenzo[h]cinnoline
Formule: C₁₂H₉ClN₂
MW: 216,666 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD06801346
CAS-nummer: 25823-50-1

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR