3-Amino-6-(4-methoxyphenyl)pyridazine
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
Synoniemen: 6-(4-Methoxyphenyl)pyridazin-3-amine
OR14971-100MG OR14971-250MG
APOSOR14971-100MGEA 20.5 EUR
APOSOR14971-100MG APOSOR14971-250MG
3-Amino-6-(4-methoxyphenyl)pyridazine
3-Amino-6-(4-methoxyphenyl)pyridazine
Formule: C₁₁H₁₁N₃O
MW: 201,225 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD06801353
CAS-nummer: 4776-87-8