1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carbonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Gevaar
Synoniemen: 5-(Chloroformyl)-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole,5-(Chlorocarbonyl)-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole
OR1519-1G
APOSOR1519-1GEA 0 EUR
APOSOR1519-1G
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carbonyl chloride
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carbonyl chloride
Formule: C₇H₉ClN₂O
MW: 172,612 g/mol
Kookpunt: 112 °C (15 mm Hg)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD01313846
CAS-nummer: 128249-59-2
UN: 1760
ADR: 8,III