4-Amino-5,7-dichloro-2,1,3-benzothiadiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
Synoniemen: 5,7-Dichloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine
OR17856-100MG OR17856-1G OR17856-250MG
APOSOR17856-100MGEA 176 EUR
APOSOR17856-100MG APOSOR17856-1G APOSOR17856-250MG
4-Amino-5,7-dichloro-2,1,3-benzothiadiazole
4-Amino-5,7-dichloro-2,1,3-benzothiadiazole
Formule: C₆H₃Cl₂N₃S
MW: 220,079 g/mol
Smeltpunt: 168…173 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD01118747
CAS-nummer: 16407-86-6