2-(4-Chlorophenoxy)nicotinamide

Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing

APOSOR21709-1GEA 0 EUR
APOSOR21709-1G
2-(4-Chlorophenoxy)nicotinamide
2-(4-Chlorophenoxy)nicotinamide
Formule: C₁₂H₉ClN₂O₂
MW: 248,665 g/mol
Smeltpunt: 150…152 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00052120
CAS-nummer: 175135-80-5

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR