(1-Methyl-1H-1,2,3-benzotriazol-5-yl)methanol

Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing

OR23373-1G OR23373-250MG
APOSOR23373-1GEA 0 EUR
APOSOR23373-1G APOSOR23373-250MG
(1-Methyl-1H-1,2,3-benzotriazol-5-yl)methanol
(1-Methyl-1H-1,2,3-benzotriazol-5-yl)methanol
Formule: C₈H₉N₃O
MW: 163,177 g/mol
Smeltpunt: 80…84 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00962482
CAS-nummer: 120321-72-4

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR