(4,5-Dichloro-1H-imidazol-1-yl)methyl (4-chlorophenyl)carbamate
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
Synoniemen: 1-({[(4-Chlorophenyl)carbamoyl]oxy}methyl)-4,5-dichloro-1H-imidazole
OR25372-250MG
APOSOR25372-250MGEA 20.5 EUR
APOSOR25372-250MG
(4,5-Dichloro-1H-imidazol-1-yl)methyl (4-chlorophenyl)carbamate
(4,5-Dichloro-1H-imidazol-1-yl)methyl (4-chlorophenyl)carbamate
Formule: C₁₁H₈Cl₃N₃O₂
MW: 320,559 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00114451
CAS-nummer: 650592-36-2