(Diphenylphosphoryl)methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
Synoniemen: Diphenyl(hydroxymethyl)phosphine oxide
OR25804-1G OR25804-250MG OR25804-5G
APOSOR25804-1GEA 213 EUR
APOSOR25804-1G APOSOR25804-250MG APOSOR25804-5G
(Diphenylphosphoryl)methanol
(Diphenylphosphoryl)methanol
Formule: C₁₃H₁₃O₂P
MW: 232,215 g/mol
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00087496
CAS-nummer: 884-74-2