3-Amino-4-(methylamino)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR25947-5GEA 0 EUR
APOSOR25947-5G APOSOR25947-25G APOSOR25947-1G
3-Amino-4-(methylamino)benzonitrile
3-Amino-4-(methylamino)benzonitrile
Formule: C₈H₉N₃
MW: 147,177 g/mol
Smeltpunt: 136…140 °C (ontbinding)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD03407328
CAS-nummer: 64910-46-9