D-(-)-Sorbitol
Leverancier: Apollo Scientific
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Sorbitol
, D-Glucitol
, Sorbitol, Glucitol
APOSBI2889-1KGEA
0
EUR
APOSBI2889-500G
APOSBI2889-1KG
D-(-)-Sorbitol
D-(-)-Sorbitol
Formule:
HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH MW: 182,17 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00004708 CAS-nummer: 50-70-4 |