L(+)-Aspartic acid
Leverancier: Apollo Scientific
|
Waarschuwing
|
APOSBIA0705-1KGEA
77.1
EUR
APOSBIA0705-1KG
APOSBIA0705-500G
L(+)-Aspartic acid
L(+)-Aspartic acid
Formule:
C₄H₇NO₄ MW: 133,1 g/mol Smeltpunt: >300 °C Dichtheid: 1,66 g/cm³ (25 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00002616 CAS-nummer: 56-84-8 |