Dithiothreitol (DTT, Cleland's reagent)
Leverancier: Apollo Scientific
|
Waarschuwing
|
APOSBIA2948-5GEA
147
EUR
APOSBIA2948-5G
APOSBIA2948-25G
APOSBIA2948-10G
Dithiothreitol (DTT, Cleland's reagent)
Dithiothreitol (DTT, Cleland's reagent)
Formule:
C₄H₁₀O₂S₂ MW: 154,25 g/mol Smeltpunt: 40…44 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00004877 CAS-nummer: 3483-12-3 |