9,10-Anthraquinone
|
Waarschuwing
|
APOSBIA4015-100GEA
65.5
EUR
APOSBIA4015-100G
APOSBIA4015-1KG
9,10-Anthraquinone
9,10-Anthraquinone
Formule:
C₁₄H₈O₂ MW: 208,22 g/mol Kookpunt: 380 °C Smeltpunt: 284 °C Dichtheid: 1,44 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 185 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00001188 CAS-nummer: 84-65-1 EINECS: 201-549-0 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...