Semicarbazide hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
APOSBIB6269-1KGEA 81.4 EUR
APOSBIB6269-1KG
Semicarbazide hydrochloride
Semicarbazide hydrochloride
Formule: CH₆ClN₃O
MW: 111,53 g/mol
Smeltpunt: 175…177 °C (ontbinding)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00013009
CAS-nummer: 563-41-7