(S)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid
Leverancier: Apollo Scientific
APOSBICR121-1GEA
234
EUR
APOSBICR121-1G
APOSBICR121-2G
APOSBICR121-5G
(S)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid
(S)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid
Formule:
C₁₄H₁₉NO₄ MW: 265,31 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD01860892 CAS-nummer: 103365-47-5 |