Enniatin A
Leverancier: Apollo Scientific
APOSBIE9702-1MGEA 350 EUR
APOSBIE9702-1MG APOSBIE9702-100UG
Enniatin A
Enniatin A
Formule: C₃₆H₆₃N₃O₉
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
CAS-nummer: 2503-13-1
UN: 3462
ADR: 6.1,III