L(-)-Mannose
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSBIFS0112-5GEA 288 EUR
APOSBIFS0112-5G APOSBIFS0112-1G
L(-)-Mannose
L(-)-Mannose
Formule: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Smeltpunt: 129…131 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
CAS-nummer: 10030-80-5