L(+)-Glutamine ≥99%
Leverancier: Apollo Scientific
|
Waarschuwing
|
APOSBIG0708-500GEA
59.7
EUR
APOSBIG0708-500G
APOSBIG0708-1KG
APOSBIG0708-100G
L(+)-Glutamine ≥99%
L(+)-Glutamine
Pyrogen free
Formule:
C₅H₁₀N₂O₃ MW: 146,15 g/mol Smeltpunt: 185 °C (ontbinding) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00008044 CAS-nummer: 56-85-9 EINECS: 200-292-1 |