5-Hydroxy-L-tryptophan
APOSBIK9010-50MGEA 0 EUR
APOSBIK9010-50MG APOSBIK9010-250MG
5-Hydroxy-L-tryptophan
5-Hydroxy-L-tryptophan
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₃
MW: 220,23 g/mol
Opslagtemperatuur: Koelkast
CAS-nummer: 4350-09-8