Dimidium bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSBIP4354-250MGEA 36.4 EUR
APOSBIP4354-250MG APOSBIP4354-5G APOSBIP4354-1G
Dimidium bromide
Dimidium bromide
Formule: C₂₀H₁₈BrN₃
MW: 380,29 g/mol
Smeltpunt: 242…248 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011757
CAS-nummer: 518-67-2
EINECS: 208-256-7