Polyethyleenglycol 1.000
APOSBIPG1678-250MGEA
0
EUR
APOSBIPG1678-250MG
Polyethyleenglycol 1.000
Polyethyleenglycol 1.000
Formule:
H(OCH₂CH₂)nOH MW: 1000 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00081839 CAS-nummer: 25322-68-3 |