Radicicol
Leverancier: Apollo Scientific
Gevaar
APOSBIR0140-5MGEA 364 EUR
APOSBIR0140-5MG APOSBIR0140-1MG APOSBIR0140-10MG
Radicicol
Radicicol
Formule: C₁₈H₁₇ClO₆
MW: 364,8 g/mol
Opslagtemperatuur: Vriezer
CAS-nummer: 12772-57-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III