Tween® 80
Leverancier: Apollo Scientific
|
Waarschuwing
|
APOSBIT0501-1LEA
46.6
EUR
APOSBIT0501-1L
Tween® 80
Tween® 80
Non ionic detergent used for cell lysis, nuclei isolationand cell fractionationBulk pricing available
Kookpunt:
100 °C Smeltpunt: –25 °C Dichtheid: 1,064 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: >113 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00082107 CAS-nummer: 9005-65-6 EINECS: 500-019-9 |