DL-Tyrosine
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSBIT0723-1KGEA 481 EUR
APOSBIT0723-1KG
DL-Tyrosine
DL-Tyrosine
Formule: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Smeltpunt: >300 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00063074
CAS-nummer: 556-03-6