N,N-Dimethylformamide-D7 (>99.50% D)

Leverancier: Apollo Scientific
Gevaar

APOSDE57D-10MLEA 276 EUR
APOSDE57D-10ML
N,N-Dimethylformamide-D7 (>99.50% D)
N,N-Dimethylformamide-D7
Formule: DCOON(CD₃)₂
MW: 80,04 g/mol
Kookpunt: 153 °C
Smeltpunt: –61 °C
Dichtheid: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 58 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003286
CAS-nummer: 4472-41-7
UN: 2265
ADR: 3,III

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR