Calcium fluoride, watervrij 99.99%
Leverancier: Apollo Scientific
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Fluorite
, Fluorspar
APOSIN1387-5GEA
14.7
EUR
APOSIN1387-5G
Calcium fluoride, watervrij 99.99%
Calcium fluoride
Formule:
CaF₂ MW: 78,07 g/mol Kookpunt: 2500 °C Smeltpunt: 1403 °C Dichtheid: 3,18 g/cm³ (25 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00010907 CAS-nummer: 7789-75-5 EINECS: 232-188-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...