Kobalt 99.9+%, pieces
Leverancier: Apollo Scientific
Gevaar
APOSIN1483-100GEA 0 EUR
APOSIN1483-100G
Kobalt 99.9+%, pieces
Kobalt
Formule: Co
MW: 58,93 g/mol
Kookpunt: 2900 °C
Smeltpunt: 1495 °C
Dichtheid: 8,92 g/cm³ (25 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00010935
CAS-nummer: 7440-48-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III