Erbium 99,9%, powder –40 mesh

Gevaar

APOSIN1681-5GEA 0 EUR
APOSIN1681-5G
Erbium 99,9%, powder –40 mesh
Erbium
Formule: Er
MW: 167,26 g/mol
Kookpunt: 2868 °C
Smeltpunt: 1529 °C
Dichtheid: 9,05 g/cm³ (25 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00010987
CAS-nummer: 7440-52-0
UN: 3089
ADR: 4.1,II

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR