Holmium 99%, chips
Leverancier: Apollo Scientific
APOSIN1963-5GEA 495 EUR
APOSIN1963-5G
Holmium 99%, chips
Holmium
Formule: Ho
MW: 164,93 g/mol
Kookpunt: 2600 °C
Smeltpunt: 1474 °C
Dichtheid: 8,8 g/cm³ (25 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011049
CAS-nummer: 7440-60-0