Holmium trinitrate pentahydrate 99,9%
Gevaar
APOSIN1987-50GEA 0 EUR
APOSIN1987-50G APOSIN1987-10G
Holmium trinitrate pentahydrate 99,9%
Holmium trinitrate pentahydrate
Formule: HoN₃O₉·5H₂O
MW: 441,02 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00149737
CAS-nummer: 14483-18-2
UN: 1477
ADR: 5.1,II