Holmium(III) oxide 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSIN1990-50GEA 277 EUR
APOSIN1990-50G
Holmium(III) oxide 99,9%
Holmium(III) oxide
Formule: Ho₂O₃
MW: 377,86 g/mol
Kookpunt: 3900 °C
Smeltpunt: 2360 °C
Dichtheid: 8,36 g/cm³ (25 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011053
CAS-nummer: 12055-62-8