Rubidium acetate 99%
APOSIN3007-25GEA
0
EUR
APOSIN3007-25G
Rubidium acetate 99%
Rubidium acetate
Formule:
H₃CCOORb MW: 144,51 g/mol Smeltpunt: 246 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00013058 CAS-nummer: 563-67-7 |