Rubidium iodide 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSIN3031-10GEA 245 EUR
APOSIN3031-10G
Rubidium iodide 99,9%
Rubidium iodide
Formule: IRb
MW: 212,37 g/mol
Kookpunt: 1300 °C
Smeltpunt: 642 °C
Dichtheid: 3,55 g/cm³ (25 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011192
CAS-nummer: 7790-29-6